5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR25384-1G
OR25384-5G
APOSOR25384-1GEA
105
CHF
APOSOR25384-1G
APOSOR25384-5G
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formel:
C₈H₉BrN₄OS MW: 289,152 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052137 CAS-Nummer: 175202-84-3 |