5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR25339-1G
OR25339-5G
APOSOR25339-1GEA
114
CHF
APOSOR25339-1G
APOSOR25339-5G
5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂S₃ MW: 305,824 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084975 CAS-Nummer: 63031-81-2 |