Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR25193-10G
OR25193-1G
OR25193-5G
APOSOR25193-10GEA
415
CHF
APOSOR25193-10G
APOSOR25193-1G
APOSOR25193-5G
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Formel:
C₁₃H₁₉N₃O₄ MW: 281,308 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067953 CAS-Nummer: 20481-33-8 |