3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25138-1G
OR25138-5G
APOSOR25138-1GEA
184
CHF
APOSOR25138-1G
APOSOR25138-5G
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₄S₂ MW: 283,323 g/mol Melting Pt: 163…166 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067913 CAS-Nummer: 175201-59-9 |