3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]prop-2-enenitrile
OR25090-1G OR25090-5G
APOSOR25090-1GEA 105 CHF
APOSOR25090-1G APOSOR25090-5G
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Formel: C₁₅H₁₃NO₃S
MW: 287.334 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067880
CAS-Nummer: 32083-61-7