3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR2499-1G
OR2499-50MG
OR2499-250MG
OR2499-500MG
APOSOR2499-1GEA
784
CHF
APOSOR2499-1G
APOSOR2499-50MG
APOSOR2499-250MG
APOSOR2499-500MG
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₃ MW: 248,278 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05862615 CAS-Nummer: 896516-75-9 |