1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Carboxy-1-methylpiperidine hydrochloride
OR24941-1G OR24941-5G
APOSOR24941-1GEA 26.2 CHF
APOSOR24941-1G APOSOR24941-5G
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179,645 g/mol
Melting Pt: 203…206 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01570459
CAS-Nummer: 25271-35-6