Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR24490-1G
OR24490-5G
APOSOR24490-1GEA
149
CHF
APOSOR24490-1G
APOSOR24490-5G
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂S·ClH MW: 248,73 g/mol Melting Pt: 194…195 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01720210 CAS-Nummer: 34467-12-4 |