Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-{[3-(Methoxycarbonyl)thiophen-2-yl]carbamoyl}benzyl chloride, Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}-3-thenoate
OR24396-100MG OR24396-500MG
APOSOR24396-100MGEA 68 CHF
APOSOR24396-100MG APOSOR24396-500MG
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₂ClNO₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00728793
CAS-Nummer: 648859-85-2
UN: 3261
ADR: 8,III