Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24340-1G
OR24340-5G
APOSOR24340-1GEA
87
CHF
APOSOR24340-1G
APOSOR24340-5G
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅N₃O₂ MW: 209,245 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052079 CAS-Nummer: 127957-83-9 |