Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2426-1G
OR2426-250MG
OR2426-50MG
APOSOR2426-1GEA
456
CHF
APOSOR2426-1G
APOSOR2426-250MG
APOSOR2426-50MG
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉Cl₂NO₃S Melting Pt: 150…153 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00816792 CAS-Nummer: 262856-01-9 |