2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-[(Bromoacetyl)amino]-4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazole, N-(Bromoacetyl)-4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
OR23652-1G OR23652-250MG
APOSOR23652-1GEA 581 CHF
APOSOR23652-1G APOSOR23652-250MG
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Formel: C₁₁H₈BrClN₂OS
MW: 331,616 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00113279
CAS-Nummer: 448224-88-2