1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Pyrrol-1-ylbenzyl bromide
OR23350-1G
OR23350-250MG
APOSOR23350-1GEA
258
CHF
APOSOR23350-1G
APOSOR23350-250MG
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Formel:
C₁₁H₁₀BrN MW: 236,108 g/mol Melting Pt: 47…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03086141 CAS-Nummer: 112596-36-8 UN: 1759 ADR: 8,III |