6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
5-(Chlorosulphonyl)-2-phenoxypyridine
OR23318-250MG
APOSOR23318-250MGEA
0
CHF
APOSOR23318-250MG
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₁₁H₈ClNO₃S MW: 269,704 g/mol Melting Pt: 110…112 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02681949 CAS-Nummer: 368869-91-4 UN: 3261 ADR: 8,III |