2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR23283-1G
OR23283-250MG
APOSOR23283-1GEA
216
CHF
APOSOR23283-1G
APOSOR23283-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Formel:
C₁₀H₆ClNOS MW: 223,679 g/mol Melting Pt: 100 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02681968 CAS-Nummer: 36094-04-9 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)