6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-(Chlorosulphonyl)-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-[5-(Chlorosulphonyl)pyridin-2-yl]morpholine
OR23272-1G
APOSOR23272-1GEA 339 CHF
APOSOR23272-1G
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₃S
MW: 262,713 g/mol
Melting Pt: 118 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02681929
CAS-Nummer: 337508-68-6
UN: 3261
ADR: 8,III