5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-(Chlorosulphonyl)-1-phenyl-1H-pyrazole, (4-Chlorosulphonyl-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzene
OR23245-1G
OR23245-5G
APOSOR23245-1GEA
436
CHF
APOSOR23245-1G
APOSOR23245-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O₂S MW: 256.709 g/mol Melting Pt: 57 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02681919 CAS-Nummer: 342405-38-3 UN: 3261 ADR: 8 III |