1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester
OR23215-1G OR23215-5G
APOSOR23215-1GEA 87 CHF
APOSOR23215-1G APOSOR23215-5G
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297,305 g/mol
Melting Pt: 103…105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682032
CAS-Nummer: 117483-89-3