5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23138-1G OR23138-250MG
APOSOR23138-1GEA 933 CHF
APOSOR23138-1G APOSOR23138-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Melting Pt: 68…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02681994
CAS-Nummer: 337508-64-2
UN: 3261
ADR: 8,III