1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR23078-1G
OR23078-250MG
OR23078-5G
APOSOR23078-1GEA
170
CHF
APOSOR23078-1G
APOSOR23078-250MG
APOSOR23078-5G
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formel:
C₁₀H₈BrN·BrH MW: 302,993 g/mol Melting Pt: 210 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03086096 CAS-Nummer: 337508-56-2 |