5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23041-1G OR23041-5G OR23041-25G
APOSOR23041-1GEA 90.5 CHF
APOSOR23041-1G APOSOR23041-5G APOSOR23041-25G
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
Formel: C₁₄H₁₀BrNO₂S
MW: 336,204 g/mol
Melting Pt: 90…93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03086087
CAS-Nummer: 118757-11-2