4-Isocyanato-5-methyl-3-phenylisoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(4-Isocyanato-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzene, 4-Isocyanato-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole
OR22981-1G
APOSOR22981-1GEA
393
CHF
APOSOR22981-1G
4-Isocyanato-5-methyl-3-phenylisoxazole
4-Isocyanato-5-methyl-3-phenylisoxazole
When melted, may contain small amount of sediment
Formel:
C₁₁H₈N₂O₂ MW: 200,193 g/mol Siedepunkt: 108…110 °C (0.8 mm Hg) Melting Pt: 39…40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02677698 CAS-Nummer: 268748-84-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |