5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
5-Methyl-1,2-oxazole-4-sulphonyl chloride, 4-(Chlorosulphonyl)-5-methylisoxazole, 5-Methyl-4-isoxazolesulphonyl chloride
OR22976-250MG
APOSOR22976-250MGEA
26.2
CHF
APOSOR22976-250MG
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₄H₄ClNO₃S MW: 181,597 g/mol Siedepunkt: 56…58 °C (0.7 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02681975 CAS-Nummer: 321309-26-6 UN: 3265 ADR: 8,III |