3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Cyano-3,5-dimethylisoxazole, 4-Cyano-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
OR22975-250MG
OR22975-1G
OR22975-5G
APOSOR22975-250MGEA
78.4
CHF
APOSOR22975-250MG
APOSOR22975-1G
APOSOR22975-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
Formel:
C₆H₆N₂O MW: 122,125 g/mol Melting Pt: 43…46 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02681974 CAS-Nummer: 31301-46-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |