3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(3,6-Dichloro-9H-carbazol-9-yl)-1,2-propenoxide
OR22291-1G OR22291-250MG
APOSOR22291-1GEA 577 CHF
APOSOR22291-1G APOSOR22291-250MG
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole
Formel: C₁₅H₁₁Cl₂NO
MW: 292,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00218276
CAS-Nummer: 65679-71-2