3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22180-1G OR22180-100MG
APOSOR22180-1GEA 61 CHF
APOSOR22180-1G APOSOR22180-100MG
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formel: C₈H₁₂N₂O₃S
MW: 216,257 g/mol
Melting Pt: 156…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00179913
CAS-Nummer: 24962-75-2
EINECS: 246-548-6