5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,4-Diamino-5-methoxyquinazoline, 2,4-Diamino-5-methoxy-1,3-benzodiazine
OR2192-500MG
APOSOR2192-500MGEA
220
CHF
APOSOR2192-500MG
5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
Formel:
C₉H₁₀N₄O MW: 190,202 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00665830 CAS-Nummer: 27018-21-9 |