Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-ethyl-1H-pyrrole, 3,5-Dimethyl-2-(ethoxycarbonyl)-4-ethyl-1H-pyrrole
OR21807-1G OR21807-250MG
APOSOR21807-1GEA 168 CHF
APOSOR21807-1G APOSOR21807-250MG
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,258 g/mol
Melting Pt: 87…96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00030376
CAS-Nummer: 2199-47-5