Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21804-1G OR21804-5G OR21804-10G
APOSOR21804-1GEA 26.2 CHF
APOSOR21804-1G APOSOR21804-5G APOSOR21804-10G
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₃NO₅
MW: 227,214 g/mol
Melting Pt: 93…94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173858
CAS-Nummer: 77978-74-6