Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2175-10G
OR2175-1G
OR2175-5G
APOSOR2175-10GEA
152
CHF
APOSOR2175-10G
APOSOR2175-1G
APOSOR2175-5G
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₁IO₂ MW: 290,098 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09998719 CAS-Nummer: 933585-44-5 |