2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR21707-1G
OR21707-250MG
APOSOR21707-1GEA
669
CHF
APOSOR21707-1G
APOSOR21707-250MG
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Formel:
C₁₃H₁₀ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067838 CAS-Nummer: 175135-79-2 UN: 3261 ADR: 8,III |