1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21538-1G OR21538-250MG
APOSOR21538-1GEA 76.6 CHF
APOSOR21538-1G APOSOR21538-250MG
1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
Formel: C₄H₄N₂O₂
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00275454
CAS-Nummer: 931-18-0