2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR21495-10G OR21495-1G OR21495-5G
APOSOR21495-10GEA 415 CHF
APOSOR21495-10G APOSOR21495-1G APOSOR21495-5G
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Formel: C₁₅H₁₁Cl₂NO
MW: 292,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067741
CAS-Nummer: 175135-34-9