2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR21494-10G OR21494-1G OR21494-5G
APOSOR21494-10GEA 415 CHF
APOSOR21494-10G APOSOR21494-1G APOSOR21494-5G
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Formel: C₁₆H₁₅NO
MW: 237,296 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067740
CAS-Nummer: 175135-33-8