8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR21393-1G OR21393-250MG OR21393-5G
APOSOR21393-1GEA 69.6 CHF
APOSOR21393-1G APOSOR21393-250MG APOSOR21393-5G
8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid 97%
8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid
Formel: C₁₀H₇ClO₃S
MW: 242.679 g/mol
Melting Pt: 145…147 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052379
CAS-Nummer: 145-74-4
EINECS: 205-661-0
UN: 3261
ADR: 8 III