1-Acetamido-3-aminonaphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(Acetylamino)-3-aminonaphthalene, N-(3-Aminonaphth-1-yl)acetamide
OR2139-250MG OR2139-500MG OR2139-50MG
APOSOR2139-250MGEA 627 CHF
APOSOR2139-250MG APOSOR2139-500MG APOSOR2139-50MG
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263886
CAS-Nummer: 721970-24-7