2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR21271-10G
OR21271-1G
OR21271-5G
APOSOR21271-10GEA
829
CHF
APOSOR21271-10G
APOSOR21271-1G
APOSOR21271-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Formel:
C₁₁H₇ClN₂O₂S MW: 266.703 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00275701 CAS-Nummer: 26820-31-5 |