1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-(2-Chlorobenzyl)-1,4-diazepane
OR21021-1G
OR21021-250MG
APOSOR21021-1GEA
0
CHF
APOSOR21021-1G
APOSOR21021-250MG
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Formel:
C₁₂H₁₇ClN₂ MW: 224,73 g/mol Melting Pt: 54…56 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01312090 CAS-Nummer: 76141-88-3 |