2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-(2-Carboxyphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR2076-1G
OR2076-250MG
APOSOR2076-1GEA
330
CHF
APOSOR2076-1G
APOSOR2076-250MG
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₃ MW: 204,182 g/mol Melting Pt: 151…153 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08741426 CAS-Nummer: 475105-77-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |