3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine, 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine, 3-(Pyrrolidinomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
OR2072-1G OR2072-250MG
APOSOR2072-1GEA 166 CHF
APOSOR2072-1G APOSOR2072-250MG
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₂
MW: 287,205 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741425
CAS-Nummer: 884507-45-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III