{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]benzylamine, (3-((1H-Pyrazol-1-yl)methyl)phenyl)methanamine, 1-[3-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole
OR2065-1G
OR2065-250MG
APOSOR2065-1GEA
1120
CHF
APOSOR2065-1G
APOSOR2065-250MG
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Formel:
C₁₁H₁₃N₃ MW: 187,241 g/mol Siedepunkt: 121…124 °C (0.3 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08572164 CAS-Nummer: 562803-76-3 UN: 2735 ADR: 8,III |