2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2046-1G OR2046-5G
APOSOR2046-1GEA 202 CHF
APOSOR2046-1G APOSOR2046-5G
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene
Formel: C₁₄H₁₅BrO₂
MW: 295,172 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741420
CAS-Nummer: 142524-71-8