4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-4-carbonitrile
OR20047-1G OR20047-250MG
APOSOR20047-1GEA 368 CHF
APOSOR20047-1G APOSOR20047-250MG
4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester 95%
4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₁₇BN₂O₂
MW: 268.119 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11858395
CAS-Nummer: 1256359-19-9