2-(Methylsulphanyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR200156-1G OR200156-250MG OR200156-500MG
APOSOR200156-1GEA 557 CHF
APOSOR200156-1G APOSOR200156-250MG APOSOR200156-500MG
2-(Methylsulphanyl)benzamide
2-(Methylsulphanyl)benzamide
Formel: C₈H₉NOS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00757485
CAS-Nummer: 54705-16-7