N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR200155-1G OR200155-50MG OR200155-250MG OR200155-500MG
APOSOR200155-1GEA 847 CHF
APOSOR200155-1G APOSOR200155-50MG APOSOR200155-250MG APOSOR200155-500MG
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11130810
CAS-Nummer: 1019405-20-9