2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR200153-1G OR200153-250MG
APOSOR200153-1GEA 0 CHF
APOSOR200153-1G APOSOR200153-250MG
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formel: C₅H₃ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18816666
CAS-Nummer: 220769-83-5
UN: 3261
ADR: 8,III