2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200152-1G
OR200152-250MG
OR200152-500MG
OR200152-2.5G
APOSOR200152-1GEA
623
CHF
APOSOR200152-1G
APOSOR200152-250MG
APOSOR200152-500MG
APOSOR200152-2.5G
2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₅ClN₂O₃ MW: 200,579 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18389921 CAS-Nummer: 131645-73-3 |