2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR200148-1G
OR200148-250MG
OR200148-500MG
APOSOR200148-1GEA
390
CHF
APOSOR200148-1G
APOSOR200148-250MG
APOSOR200148-500MG
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Formel:
C₉H₆N₄ MW: 170,171 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09929166 CAS-Nummer: 158020-84-9 |