5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200143-1G
OR200143-100MG
OR200143-250MG
OR200143-500MG
OR200143-2.5G
APOSOR200143-1GEA
706
CHF
APOSOR200143-1G
APOSOR200143-100MG
APOSOR200143-250MG
APOSOR200143-500MG
APOSOR200143-2.5G
5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
Formel:
C₆H₂BrCl₂NO MW: 254,896 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16037365 CAS-Nummer: 78686-84-7 |