2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR200132-1G
OR200132-250MG
OR200132-500MG
APOSOR200132-1GEA
696
CHF
APOSOR200132-1G
APOSOR200132-250MG
APOSOR200132-500MG
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride
Formel:
C₈H₇ClO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11169659 CAS-Nummer: 82944-14-7 |